VWR®, Arbeitsjacken
Blau/dunkelblau, 52 (Herren)
Katalognr. 113-07375
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Die strapazierfähigen Jacken sind aus 65 % Polyester und 35 % sanforisierter Baumwolle gefertigt, dadurch geht das Kleidungsstück beim Waschen nicht ein.
- Zwei Brusttaschen mit Druckknopf, Telefontasche, zwei Seitentaschen, drei Innentaschen
- Druckknopfverschluss
- Ärmel und Jackensaum sind verstellbar
- Rückenfalten für verbesserte Bewegungsfreiheit
Gewicht: 245 g/m²
Technische Daten
- Konfektionsgröße:52 (Herren)
- Farbe:Blau/dunkelblau
- Seq:18
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:113-07375
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Stoff:65% polyester and 35% sanforised cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:245 g/m²