AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten
Entkalker, basierend auf Zitronensäure, — °C, − °C, − °C, Farblos, 5 kg
Katalognr. 461-1115
Anbieter:   LAUDA
Badflüssigkeiten
Katalognr. 461-1115
Anbieter:  LAUDA
CAS Nummer:  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Entkalker, basierend auf Zitronensäure, — °C, − °C, − °C, Farblos, 5 kg
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 192.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Für genaues Temperieren auch bei extremen Temperaturen.
  • Sichere und leichte Anwendung, ideal für eine lange Betriebsdauer
  • Verlängert die Lebensdauer der Thermostaten
* Silikonöl
** Nur für geschlossene Systeme
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    5 kg
  • Farbe:
    Farblos
  • Brennpunkt:
    − °C
  • Flammpunkt:
    − °C
  • Temperaturbereich:
    — °C
  • Typ:
    Entkalker, basierend auf Zitronensäure
Technische Daten