Hydrometers for milk
Hydrometer for milk, 1,025 − 1,035 g/ml, 0,0005 g/ml
Katalognr. ALLA2220FC025/20QP
Anbieter: Alla France
Direkt zu
Product Details & Documents
Certifications: BS 734
Technische Daten
- Bezeichnung:Hydrometer for milk
- Teilung:0,0005 g/ml
- Messbereich:1,025 − 1,035 g/ml