AuftragsverfolgungKontakt
Peristaltic pumps, FlexiPump®
FlexiPump® peristaltic pump, with single pump head and 3 rollers, for culture preparation
Katalognr. INSC561000
Anbieter:   INTERSCIENCE
Peristaltic pumps, FlexiPump®
Katalognr. INSC561000
Anbieter:  INTERSCIENCE
Peristaltic pumps, FlexiPump®
Peristaltic pumps, FlexiPump®
FlexiPump® peristaltic pump, with single pump head and 3 rollers, for culture preparation
Preis
SFr. 4’970.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
FlexiPump® is a range of peristaltic pumps for culture media preparation. Use it for serial dispensing of culture media, agar or any liquid diluent for efficient sample preparation.
  • Select from 3 dispensing modes: Continuous, dose (predetermined volume), multi-dose (predetermined volume, with an adjustable pause between each dose)
  • 32 editable programs
  • Rotating button for easy navigation
  • Compact: Only 16 cm wide
  • Precise flow control: Up to 1% precision
  • Dispenses liquid from 50 μl to 99 L
  • Contamination free: Dispensing assembly is entirely autoclavable with bottle
  • Anti-drop system
  • Easy dispensing
  • Improved dispensing control with the handy gun and the adjustable arm
  • Maintenance-free
  • High quality Watson Marlow™ pump heads
Available in 2 models:
FlexiPump® with the essential functions
FlexiPump® Pro for high-performance dispensing
FlexiPump® is delivered with 1 peristaltic Watson Marlow™ pump head(s), 1 set of 3,2 mm dispensing assembly (nozzle + GL 45 bottle connector + filter + tubing +
tube weight), user's manual, power cord, free sterile packs of filter bags.
FlexiPump® Pro is delivered with 2 peristaltic Watson Marlow™ pump head(s), 1 set of 3,2 mm dispensing assembly (nozzle + GL 45 bottle connector + filter +
tubing + tube weight), 1 set of 6,4 mm dispensing assembly, user's manual, power cord, USB cable, free sterile packs of filter bags.
 : In compliance with ISO 6887-1 and ISO 7218 standards
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    FlexiPump® peristaltic pump, with single pump head and 3 rollers, for culture preparation
  • Seq:
    01
  • Min. flow rate:
    1,5 ml/min
  • Cat. No.:
    INSC561000
  • Modell:
    FlexiPump®
  • Stromzufuhr:
    100−240 V / 50−60 Hz
  • Max. Flussrate:
    1250 ml/min
  • B×T×H:
    155×270×210 mm
  • Gehäusematerial:
    Stainless steel
  • Drehzahlbereich:
    10−550 rpm
  • Gewicht:
    5,2 kg
  • Innen-Ø Schlauch:
    1,6 − 3,2 − 4,8 −6,4 − 8 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • INSC561002
    Dispensing arm, adjustable, for use with other containers
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 401.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 710-1887
    Handy gun, dispensing control with handy gun including electronic start button
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 388.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • INSC521110
    Thermal paper roll for printer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 145.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • INSC521012
    Sticker roll for printer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 178.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • INSC513020
    Trocar for broth bags
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 209.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • INSC513015
    Independent stand for broth bags
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 591.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • INSC513011
    5 sets of silicone tubes for pump part (200 mm each), inner Ø 4,8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 SET - 83.80 SFr.