AuftragsverfolgungKontakt
Heating Cords | Avantor
Heating Cords
Heating cord, 150 W, 1 m
Katalognr. WINKWKG00401000150
Anbieter:   WINKLER
Heating Cords
Katalognr. WINKWKG00401000150
Anbieter:  WINKLER
Heating Cords
Heating Cords
Heating cord, 150 W, 1 m
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
Product Details & Documents
Heating cord which consists of one heating spiral insulated with glass-silk.
  • With flexible glass-silk outer braiding
  • Max. temperature 400 °C
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Heating cord, 150 W
  • Länge:
    1 m
  • Seq:
    02