AuftragsverfolgungKontakt
Temperature sensors | Avantor
Temperature sensors
Thermocouple rod, type J (Fe-CuNi) and cable (1,2 m), +500…+1000 °C, 1,6×300 mm
Katalognr. WINKWFSJ1500-XX012
Anbieter:   WINKLER
Temperature sensors
Katalognr. WINKWFSJ1500-XX012
Anbieter:  WINKLER
Temperature sensors
Temperature sensors
Thermocouple rod, type J (Fe-CuNi) and cable (1,2 m), +500…+1000 °C, 1,6×300 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Messbereich:
    +500…+1000 °C
  • Bezeichnung:
    Thermocouple rod, type J (Fe-CuNi) and cable (1,2 m)
  • Ø×L:
    1,6×300 mm