Heating tapes
Heating tape, 2,5 m length, 625 W
Katalognr. WINKWBG00402500625
Anbieter: WINKLER
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Heating tape, 2,5 m length, 625 W
- Seq:06