AuftragsverfolgungKontakt
Temperature sensors | Avantor
Temperature sensors
Thermocouple tape, type J (Fe-CuNi), with wire end ferrules and cable (1,2 m), +500…+1000 °C, 16×450 mm
Katalognr. WINKWFBJ1500-XX012
Anbieter:   WINKLER
Temperature sensors
Katalognr. WINKWFBJ1500-XX012
Anbieter:  WINKLER
Temperature sensors
Temperature sensors
Thermocouple tape, type J (Fe-CuNi), with wire end ferrules and cable (1,2 m), +500…+1000 °C, 16×450 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Messbereich:
    +500…+1000 °C
  • Bezeichnung:
    Thermocouple tape, type J (Fe-CuNi), with wire end ferrules and cable (1,2 m)
  • Ø×L:
    16×450 mm