AuftragsverfolgungKontakt
Heating tapes
Heating tapes
Heating tape, 1,0 m length, 250 W
Katalognr. WINKWBG00401000250
Anbieter:   WINKLER
Heating tapes
Katalognr. WINKWBG00401000250
Anbieter:  WINKLER
Heating tapes
Heating tapes
Heating tape, 1,0 m length, 250 W
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Heating tape, 1,0 m length, 250 W
  • Seq:
    02