Heating tapes
Heating tape, 13,5 m length, 1340 W
Katalognr. WINKWBS00213501340
Anbieter: WINKLER
Direkt zu
Product Details & Documents
These heating tapes contain four heat conductors, insulated silicone, outer braiding with tinned copper wire, factory terminated and vulcanised main connection.
- Very high and constant heating power per meter
- High operating temperature
- Extremely flexible
- Quick and easy installation
Technische Daten
- Bezeichnung:Heating tape, 13,5 m length, 1340 W
- Seq:21
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.