AuftragsverfolgungKontakt
Chinolin ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 200 kg
  A11545.PG
Chinolin ≥97%
  A11545.PG
 :  91-22-5
Chinolin ≥97%
Chinolin ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 200 kg
 :  91-22-5
1 * 200 kg
Purity: 97% CAS No.: 91-22-5 Molecular Formula: C9H7N Formula Weight: 129.16 Flash Point: 101°(214°F) Refractive Index: 1.6260 Melting Point: -15° Boiling Point: 237° Solubility: More soluble in hot than cold water. Miscible with alcohol, ether Beilstein Reference: 107477 Merck Reference: 14,8068 UN No.: 2656 MDL No.: MFCD00006736
  •  :91-22-5
  •  :C₉H₇N
  •  :MFCD00006736
  •  :129.16 g/mol
  •  :14,8068
  •  :237 °C
  •  :–15 °C
  •  :1,090
  •  :101 °C (214 °F)
  •  :Raumtemperatur
  •  :202-051-6
  •  :2656
  •  :6.1,III
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    200 kg