AuftragsverfolgungKontakt
Glasmikrofaserfilter mit Binder | Avantor
Glasmikrofaserfilter mit Binder
GF 10, 70 mm × 50 m
Katalognr. 513-0119
Glasmikrofaserfilter mit Binder
Katalognr. 513-0119
Glasmikrofaserfilter mit Binder
Glasmikrofaserfilter mit Binder
GF 10, 70 mm × 50 m
Preis
SFr. 393.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These glass microfibre filters made from borosilicate glass are strengthened with an organic binder to provide high mechanical stability.
  • Medium filtration speed
  • Can be used as a roll filter in automated applications
These filters can be used as a weighing aid during infrared weighing or for automatic sampling applications. They also come in reel format for use as a roll filter in automatic air filtration units.
Technische Daten
  • Sorte:
    GF 10
  • Seq:
    12
  • Größe:
    70 mm × 50 m
  • Cat. No.:
    513-0119
  • Max. Temperatur:
    180 °C
  • Luftdurchsatz:
    12 s/100 ml/1,56 cm²
  • Stärke:
    350 µm
  • Gewicht:
    70 g/m²