AuftragsverfolgungKontakt
Testplatten | Avantor
Testplatten
Test panel, aluminium, matt, chromated alodine, 75×150×0,8 mm
Katalognr. SIMEVF8524
Anbieter:   Industrial Physics
Testplatten
Katalognr. SIMEVF8524
Anbieter:  Industrial Physics
Testplatten
Testplatten
Test panel, aluminium, matt, chromated alodine, 75×150×0,8 mm
Preis
SFr. 1’160.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Die Verwendung von TQC-Testplatten fördert die Reproduzierbarkeit der physikalischen und chemischen Tests. Jede Platte ist mit einem Loch zum Aufhängen ausgestattet.
  • Konsistente und reproduzierbare Qualität mit perfekter Oberfläche - Keine Kratzer oder scharfe Kanten
  • Zur Verwendung mit physikalischen Tests: Haftung, Verlängerung, Stoßfestigkeit, Elastizität
  • Zum Testen von Beschichtungen: Lack, Farbe, Oberfläche, Textur
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Test panel, aluminium, matt, chromated alodine
  • Seq:
    11
  • B×T×H:
    75×150×0,8 mm