AuftragsverfolgungKontakt
Testplatten
Test panel, cold rolled steel, smooth, degreased and cleaned, 100×200×0,5 mm
Catalog # SIMEVF8512
Supplier:   Industrial Physics
Testplatten
Catalog # SIMEVF8512
Supplier:  Industrial Physics
Testplatten
Testplatten
Test panel, cold rolled steel, smooth, degreased and cleaned, 100×200×0,5 mm
Price
SFr. 414.00
Log in for availability
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Die Verwendung von TQC-Testplatten fördert die Reproduzierbarkeit der physikalischen und chemischen Tests. Jede Platte ist mit einem Loch zum Aufhängen ausgestattet.
  • Konsistente und reproduzierbare Qualität mit perfekter Oberfläche - Keine Kratzer oder scharfe Kanten
  • Zur Verwendung mit physikalischen Tests: Haftung, Verlängerung, Stoßfestigkeit, Elastizität
  • Zum Testen von Beschichtungen: Lack, Farbe, Oberfläche, Textur
Documents
Specifications
  • Bezeichnung:
    Test panel, cold rolled steel, smooth, degreased and cleaned
  • Seq:
    18
  • B×T×H:
    100×200×0,5 mm