Testplatten
Test panel, harmonic steel, smooth, degreased and cleaned, 60×140×0,5 mm
Catalog # SIMEVF8516
Supplier: Industrial Physics
Jump to:
Product Details & Documents
Die Verwendung von TQC-Testplatten fördert die Reproduzierbarkeit der physikalischen und chemischen Tests. Jede Platte ist mit einem Loch zum Aufhängen ausgestattet.
- Konsistente und reproduzierbare Qualität mit perfekter Oberfläche - Keine Kratzer oder scharfe Kanten
- Zur Verwendung mit physikalischen Tests: Haftung, Verlängerung, Stoßfestigkeit, Elastizität
- Zum Testen von Beschichtungen: Lack, Farbe, Oberfläche, Textur
Specifications
- Bezeichnung:Test panel, harmonic steel, smooth, degreased and cleaned
- Seq:20
- B×T×H:60×140×0,5 mm