Testplatten
Test panel, aluminium, mirror polished, PVC coated one side, 60×140×0,5 mm
Katalognr. SIMEVF8519
Anbieter: Industrial Physics
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Verwendung von TQC-Testplatten fördert die Reproduzierbarkeit der physikalischen und chemischen Tests. Jede Platte ist mit einem Loch zum Aufhängen ausgestattet.
- Konsistente und reproduzierbare Qualität mit perfekter Oberfläche - Keine Kratzer oder scharfe Kanten
- Zur Verwendung mit physikalischen Tests: Haftung, Verlängerung, Stoßfestigkeit, Elastizität
- Zum Testen von Beschichtungen: Lack, Farbe, Oberfläche, Textur
Dokumente
TQC Company Video
Videos
Technische Daten
- Bezeichnung:Test panel, aluminium, mirror polished, PVC coated one side
- Seq:15
- B×T×H:60×140×0,5 mm