AuftragsverfolgungKontakt
Kugelfallprüfer | Avantor
Kugelfallprüfer
Schlagprüfgerät, ISO 6272-1, inkl. Grundplatte komplett, Führungsrohr, Auslösering, Spannvorrichtung, Kugel Ø 20 mm und Matrize 27 mm, 1 kg
Katalognr. SIMESP1890
Anbieter:   Industrial Physics
Kugelfallprüfer
Katalognr. SIMESP1890
Anbieter:  Industrial Physics
Kugelfallprüfer
Kugelfallprüfer
Schlagprüfgerät, ISO 6272-1, inkl. Grundplatte komplett, Führungsrohr, Auslösering, Spannvorrichtung, Kugel Ø 20 mm und Matrize 27 mm, 1 kg
Preis
SFr. 3’020.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dieser Kugelfallprüfer dient zur Bestimmung des Eindringwiderstands und der Flexibilität von Beschichtungen.
  • Integrierte Libelle für eine korrekte Positionierung
  • Vorgeschriebene Prüfung für nach Qualicoat, QIB und GSB akkreditierte Labors
  • Entspricht DIN ISO 6272, ASTM D2794 und ASTM G14
Zertifizierung: DIN 6272-1 and -2, ASTM D2794 and G14.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Schlagprüfgerät, ISO 6272-1, inkl. Grundplatte komplett, Führungsrohr, Auslösering, Spannvorrichtung, Kugel Ø 20 mm und Matrize 27 mm, 1 kg
  • Seq:
    01