Kugelfallprüfer
Dual Impact Tester, ISO 6272-1 und ASTM D2794 (vor 1993), inkl. Grundplatte komplett, Führungsrohr, Lösering, Spannvorrichtung, Kugel Ø 20 mm, Matrize 27 mm, 1 kg, Kugel Ø 15,9 mm und Matrize 16,3 mm, 0,9 kg
Catalog # SIMESP1891
Supplier: Industrial Physics
Jump to:
Product Details & Documents
Dieser Kugelfallprüfer dient zur Bestimmung des Eindringwiderstands und der Flexibilität von Beschichtungen.
- Integrierte Libelle für eine korrekte Positionierung
- Vorgeschriebene Prüfung für nach Qualicoat, QIB und GSB akkreditierte Labors
- Entspricht DIN ISO 6272, ASTM D2794 und ASTM G14
Certifications: DIN 6272-1 and -2, ASTM D2794 and G14.
Documents
TQC Company Video
Videos
Specifications
- Bezeichnung:Dual Impact Tester, ISO 6272-1 und ASTM D2794 (vor 1993), inkl. Grundplatte komplett, Führungsrohr, Lösering, Spannvorrichtung, Kugel Ø 20 mm, Matrize 27 mm, 1 kg, Kugel Ø 15,9 mm und Matrize 16,3 mm, 0,9 kg
- Seq:02