Testplatten
Alu-Platte, entfettet und gereinigt, 75×200×0,8 mm
Catalog # SIMEVF8527
Supplier: Industrial Physics
Jump to:
Product Details & Documents
Die Verwendung von TQC-Testplatten fördert die Reproduzierbarkeit der physikalischen und chemischen Tests. Jede Platte ist mit einem Loch zum Aufhängen ausgestattet.
- Konsistente und reproduzierbare Qualität mit perfekter Oberfläche - Keine Kratzer oder scharfe Kanten
- Zur Verwendung mit physikalischen Tests: Haftung, Verlängerung, Stoßfestigkeit, Elastizität
- Zum Testen von Beschichtungen: Lack, Farbe, Oberfläche, Textur
Documents
TQC Company Video
Videos
Specifications
- Bezeichnung:Alu-Platte, entfettet und gereinigt
- Seq:05
- B×T×H:75×200×0,8 mm