Testplatten
Test panel, aluminium, matt, PVC coated one side, 200×300×0,6 mm
Catalog # SIMEVF8520
Supplier: Industrial Physics
Jump to:
Product Details & Documents
Die Verwendung von TQC-Testplatten fördert die Reproduzierbarkeit der physikalischen und chemischen Tests. Jede Platte ist mit einem Loch zum Aufhängen ausgestattet.
- Konsistente und reproduzierbare Qualität mit perfekter Oberfläche - Keine Kratzer oder scharfe Kanten
- Zur Verwendung mit physikalischen Tests: Haftung, Verlängerung, Stoßfestigkeit, Elastizität
- Zum Testen von Beschichtungen: Lack, Farbe, Oberfläche, Textur
Documents
TQC Company Video
Videos
Specifications
- Bezeichnung:Test panel, aluminium, matt, PVC coated one side
- Seq:14
- B×T×H:200×300×0,6 mm