AuftragsverfolgungKontakt
Flow cups with fixed nozzle 'Ford' | Avantor
Flow cups with fixed nozzle 'Ford'
200 - 1200 cSt, 5,8 mm
Katalognr. SIMEVF2033
Anbieter:   Industrial Physics
Flow cups with fixed nozzle 'Ford'
Katalognr. SIMEVF2033
Anbieter:  Industrial Physics
Flow cups with fixed nozzle 'Ford'
Flow cups with fixed nozzle 'Ford'
200 - 1200 cSt, 5,8 mm
Preis
SFr. 276.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Titanium anodised aluminium flow cups for measurement of relative viscosity.
  • Each cup has an engraved unique serial number
  • Design of cup and orifice facilitate cleaning process
  • Deep well surrounding the top of the cup to catch any overflow
Certifications: ASTM D1200
Delivery information: Supplied with plastic case and internal soft protective material.
Dokumente
Technische Daten
  • Messbereich:
    200 - 1200 cSt
  • Seq:
    05
  • Becheröffnung:
    5,8 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 769-1150
    Dreifußstativ (260 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 273.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMEVF2063
    Glass plate (100×100 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 66.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMEDI0076
    Stoppuhr, digital
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 37.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMEVF2062
    Ringstativ für Fließbecher
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 769-1151
    Viskositätsrechner, für die Umrechnung der Fließzeit in Viskosität
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 110.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 769-1131
    Temperiermantel mit Dreifuß, für DIN- und ASTM-Auslaufbecher
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 722.00