Flow cups with fixed nozzle
Viscosity flow cup (max.W×H = 92×84 mm), 188 - 684 cSt, 6 mm
Katalognr. SIMEVF2050
Anbieter: Industrial Physics
Direkt zu
Product Details & Documents
These flow cups are composed of an anodised aluminium cup and a stainless steel nozzle.
Designed to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Zertifizierung: ISO 2431
Bestellinformationen: Stand must be ordered separately.
Dokumente
TQC Company Video
Videos
Technische Daten
- Messbereich:188 - 684 cSt
- Bezeichnung:Viscosity flow cup (max.W×H = 92×84 mm)
- Seq:04
- Becheröffnung:6 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SIMEVF2068Temperiermantel mit Dreifuß, für ISO- und AFNOR-AuslaufbecherEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 789.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 769-1151Viskositätsrechner, für die Umrechnung der Fließzeit in ViskositätEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 110.00