Klebebänder für Hafttest
Klebeband für Gitterschnitt-Haftprüfung, 3 Rollen à 11,0 m, gem. ISO 2409:2003, 25,0 mm
Katalognr. SIMESP3010
Anbieter: Industrial Physics
Direkt zu
Product Details & Documents
Dieses Klebeband besteht aus einer 23-Mikron-Polyesterfolie, die als Trägermaterial für verbesserte Feuchtigkeitsbeständigkeit, Gewichts- und Platzersparnis dient. Diese Klebebänder sind ideal, um einen Haftungstest per Gitterschnitt durchzuführen.
- Hervorragende Durchschlagsfestigkeit
- Beständig gegen Lösungsmittel, Freon und Transformatorenöle
- Gute Ablösefestigkeit zur Prüfung von Farben und Lacken
- Temperaturbeständig bis 130 °C und in Wärmeklasse B eingestuft
Verschiedene Längen stehen zur Verfügung.
Farbe: Transparent
Zertifizierung: Konform mit ISO 2409:2003 oder EN ISO 2409:1999.
Dokumente
SIMESP3007_TDS_EN SIMESP3010_TDS_EN SIMESP3020_TDS_EN SIMESP3025_TDS_EN
Technisches Datenblatt
TQC Company Video
Videos
Technische Daten
- Breite:25,0 mm
- Bezeichnung:Klebeband für Gitterschnitt-Haftprüfung, 3 Rollen à 11,0 m, gem. ISO 2409:2003