Klebebänder für Hafttest
Klebeband für Gitterschnitt-Haftprüfung, 1 Rolle à 11,0 m, gem. ISO 2409:2003, 25,0 mm
SIMESP3007
Dieses Klebeband besteht aus einer 23-Mikron-Polyesterfolie, die als Trägermaterial für verbesserte Feuchtigkeitsbeständigkeit, Gewichts- und Platzersparnis dient. Diese Klebebänder sind ideal, um einen Haftungstest per Gitterschnitt durchzuführen.
- Hervorragende Durchschlagsfestigkeit
- Beständig gegen Lösungsmittel, Freon und Transformatorenöle
- Gute Ablösefestigkeit zur Prüfung von Farben und Lacken
- Temperaturbeständig bis 130 °C und in Wärmeklasse B eingestuft
Verschiedene Längen stehen zur Verfügung.
Farbe: Transparent
: Konform mit ISO 2409:2003 oder EN ISO 2409:1999.
- Breite:25,0 mm
- Bezeichnung:Klebeband für Gitterschnitt-Haftprüfung, 1 Rolle à 11,0 m, gem. ISO 2409:2003
- Seq:02