AuftragsverfolgungKontakt
Schichtdickenmessgerät, PosiTector 6000®
90° Winkelsonde, FNRS, 0 - 1500 µm (±1 +1 % (0 - 50) ; ±2 +1 % (over 50)) for all metals
  SIMELD6022
Schichtdickenmessgerät, PosiTector 6000®
  SIMELD6022
Schichtdickenmessgerät, PosiTector 6000®
Schichtdickenmessgerät, PosiTector 6000®
90° Winkelsonde, FNRS, 0 - 1500 µm (±1 +1 % (0 - 50) ; ±2 +1 % (over 50)) for all metals
SFr. 1’410.00
1 * 1 ST
Dieses Schichtdicken-Messgerät ist ein vollelektronisches Bestimmungsgerät. Es wendet magnetische und Wirbelstromverfahren zur Messung der Schichtdicke auf Eisenmetallen (Fe) und Nichteisenmetallen (NFe) an.
  • Schnellere Messgeschwindigkeit für eine schnelle Prüfung
  • Flip-Display ermöglicht die aufrechte Ansicht
  • USB-Anschluss für den schnellen, einfachen Anschluss an einen PC sowie zur kontinuierlichen Stromversorgung
 : Die Software Ideal Finish Analysis ist auf Anfrage erhältlich. Mit zwei Benutzerebenen bietet Ideal Finish Analysis benutzerfreundliche Funktionen zur Berichterstellung für standardmäßige Produktionsarbeiten sowie erweiterte Berechnungen für ausführliche Analysen. Für das komplette Angebot an verfügbaren Sonden wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum. Sonden müssen separat bestellt werden.
 : Wird mit Kunststofffolien, Gummihülle mit Gürtelclip und Trageschlaufe, drei AAA-Batterien, Bedienungsanleitung, Nylon-Tragetasche mit Schultergurt, Kalibrierzertifikat (auf NIST rückführbar) und USB-Kabel geliefert.
  • Modell:
    FNRS
  • Messbereich:
    0 - 1500 µm (±1 +1 % (0 - 50) ; ±2 +1 % (over 50)) for all metals
  • Bezeichnung:
    90° Winkelsonde
  • Seq:
    108
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • SIMELD5505
    Infrarotdrucker
    1 * 1 ST - SFr. 499.00
  •  
    Bezeichnung
  • SIMELD6015
    USB-Kabel
    1 * 1 ST - SFr. 138.00
  •  
    Bezeichnung
  • SIMELD5508
    Bluetooth-Drucker
    1 * 1 ST - SFr. 696.00
  •  
    Bezeichnung
    Messbereich
  • 649-0022
    Schichtdicken-Kalibrierstandard
    0; 15; 40; 100 µm
    1 * 1 ST - SFr. 649.00
  •  
    Bezeichnung
    Messbereich
  • 649-0023
    Schichtdicken-Kalibrierstandard
    0; 75; 250; 1500 µm
    1 * 1 ST - SFr. 649.00
  •  
    Bezeichnung
    Messbereich
  • 649-0025
    Schichtdicken-Kalibrierstandard
    75; 125; 250; 500 µm
    1 * 1 ST - SFr. 649.00
  •  
    Bezeichnung
  • SIMELD6016
    PosiTector smartlink, Defelsko
    1 * 1 ST - SFr. 821.00
  •  
    Bezeichnung
  • SIMELD5407
    CAL P1 Standard
    1 * 1 ST - SFr. 360.00
  •  
    Bezeichnung
  • SIMELD5408
    CAL P2 Standard
    1 * 1 ST - SFr. 360.00
  •  
    Bezeichnung
  • SIMELD5409
    CAL P3 Standard
    1 * 1 ST - SFr. 360.00
  •  
    Bezeichnung
  • SIMELD5410
    CAL P4 Standard
    1 * 1 ST - SFr. 360.00
  •  
    Bezeichnung
    Modell
    Messbereich
  • SIMELD6017
    90° Winkelsonde
    FRS
    0 - 1500 µm (±1 +1 % (0 - 50) ; ±2 +1 % (over 50)) for NFe metals
    1 * 1 ST - SFr. 821.00
  •  
    Bezeichnung
    Modell
    Messbereich
  • SIMELD6025
    Sonde
    F
    0 - 1500 µm (±1 +1 % (0 - 50) ; ±2 +1 % (over 50)) for NFe metals
    1 * 1 ST - SFr. 584.00
  •  
    Bezeichnung
    Modell
    Messbereich
  • SIMELD6020
    Sonde
    FKS
    0 - 13 000 mm (±0,02 +3 % (0 - 13)) for thick NFe metals
    1 * 1 ST - SFr. 996.00
  •  
    Bezeichnung
    Modell
    Messbereich
  • SIMELD6023
    Integrierte abnehmbare Sonde
    FNTS
    0 - 6000 mm (±0,01 +1 % (0 - 2,5) ; ±0,01 +3 % (over 2,5 mm)) for all metals
    1 * 1 ST - SFr. 1’500.00
  •  
    Bezeichnung
    Modell
    Messbereich
  • SIMELD6022
    90° Winkelsonde
    FNRS
    0 - 1500 µm (±1 +1 % (0 - 50) ; ±2 +1 % (over 50)) for all metals
    1 * 1 ST - SFr. 1’410.00
  •  
    Bezeichnung
    Modell
    Messbereich
  • SIMELD6018
    Integrierte abnehmbare Sonde
    FTS
    0 - 6000 mm (±0,01 +1 % (0 - 2,5) ; ±0,01 +3 % (over 2,5)) for non-magnetic coatings over ferrous metals (steel and iron)
    1 * 1 ST - SFr. 917.00
  •  
    Bezeichnung
    Modell
    Messbereich
  • SIMELD6024
    Sonde
    NKS
    0 - 13 000 mm (±0,02 +3 % (0 - 13)) for non conductive NFe metals
    1 * 1 ST - SFr. 1’030.00