AuftragsverfolgungKontakt
Schichtdickenmessgerät, PosiTector 6000®
Schichtdickenmessgerät, PosiTector 6000®
Sonde, N45S, 0 - 625 µm (±0,5 +1 % (0 - 100) ; ±2 +3 % (over 100)) for non conductive layers of NFe metals
Katalognr. SIMELD6107
Anbieter:   Industrial Physics
Schichtdickenmessgerät, PosiTector 6000®
Katalognr. SIMELD6107
Anbieter:  Industrial Physics
Schichtdickenmessgerät, PosiTector 6000®
Schichtdickenmessgerät, PosiTector 6000®
Sonde, N45S, 0 - 625 µm (±0,5 +1 % (0 - 100) ; ±2 +3 % (over 100)) for non conductive layers of NFe metals
Preis
SFr. 1’210.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dieses Schichtdicken-Messgerät ist ein vollelektronisches Bestimmungsgerät. Es wendet magnetische und Wirbelstromverfahren zur Messung der Schichtdicke auf Eisenmetallen (Fe) und Nichteisenmetallen (NFe) an.
  • Schnellere Messgeschwindigkeit für eine schnelle Prüfung
  • Flip-Display ermöglicht die aufrechte Ansicht
  • USB-Anschluss für den schnellen, einfachen Anschluss an einen PC sowie zur kontinuierlichen Stromversorgung
Ordering information: Die Software Ideal Finish Analysis ist auf Anfrage erhältlich. Mit zwei Benutzerebenen bietet Ideal Finish Analysis benutzerfreundliche Funktionen zur Berichterstellung für standardmäßige Produktionsarbeiten sowie erweiterte Berechnungen für ausführliche Analysen. Für das komplette Angebot an verfügbaren Sonden wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum. Sonden müssen separat bestellt werden.
Delivery information: Wird mit Kunststofffolien, Gummihülle mit Gürtelclip und Trageschlaufe, drei AAA-Batterien, Bedienungsanleitung, Nylon-Tragetasche mit Schultergurt, Kalibrierzertifikat (auf NIST rückführbar) und USB-Kabel geliefert.
Documents
Technische Daten
  • Modell:
    N45S
  • Messbereich:
    0 - 625 µm (±0,5 +1 % (0 - 100) ; ±2 +3 % (over 100)) for non conductive layers of NFe metals
  • Bezeichnung:
    Sonde
  • Seq:
    125
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD5505
    Infrarotdrucker
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 499.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD6015
    USB-Kabel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 138.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD5508
    Bluetooth-Drucker
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 696.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Messbereich
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 649-0022
    Schichtdicken-Kalibrierstandard
    0; 15; 40; 100 µm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 649.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Messbereich
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 649-0023
    Schichtdicken-Kalibrierstandard
    0; 75; 250; 1500 µm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 649.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Messbereich
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 649-0025
    Schichtdicken-Kalibrierstandard
    75; 125; 250; 500 µm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 649.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD6016
    PosiTector smartlink, Defelsko
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 821.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD5407
    CAL P1 Standard
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 360.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD5408
    CAL P2 Standard
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 360.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD5409
    CAL P3 Standard
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 360.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD5410
    CAL P4 Standard
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 360.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Modell
    Messbereich
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD6017
    90° Winkelsonde
    FRS
    0 - 1500 µm (±1 +1 % (0 - 50) ; ±2 +1 % (over 50)) for NFe metals
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 821.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Modell
    Messbereich
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD6025
    Sonde
    F
    0 - 1500 µm (±1 +1 % (0 - 50) ; ±2 +1 % (over 50)) for NFe metals
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 584.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Modell
    Messbereich
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD6020
    Sonde
    FKS
    0 - 13 000 mm (±0,02 +3 % (0 - 13)) for thick NFe metals
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 996.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Modell
    Messbereich
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD6023
    Integrierte abnehmbare Sonde
    FNTS
    0 - 6000 mm (±0,01 +1 % (0 - 2,5) ; ±0,01 +3 % (over 2,5 mm)) for all metals
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’500.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Modell
    Messbereich
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD6022
    90° Winkelsonde
    FNRS
    0 - 1500 µm (±1 +1 % (0 - 50) ; ±2 +1 % (over 50)) for all metals
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’410.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Modell
    Messbereich
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD6018
    Integrierte abnehmbare Sonde
    FTS
    0 - 6000 mm (±0,01 +1 % (0 - 2,5) ; ±0,01 +3 % (over 2,5)) for non-magnetic coatings over ferrous metals (steel and iron)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 917.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Modell
    Messbereich
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMELD6024
    Sonde
    NKS
    0 - 13 000 mm (±0,02 +3 % (0 - 13)) for non conductive NFe metals
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’030.00