AuftragsverfolgungKontakt
Quarzglasrohr | Avantor
Quarzglasrohr
0,05 mm, 0,28 mm, 5 m
Katalognr. 555-6905
Quarzglasrohr
Katalognr. 555-6905
Quarzglasrohr
0,05 mm, 0,28 mm, 5 m
Preis
SFr. 439.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Quarzglasrohr.
Bestellinformationen:
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    0,28 mm
  • Ø int.:
    0,05 mm
  • Länge:
    5 m