AuftragsverfolgungKontakt
5-Bromphthalid ≥98% | Avantor
5-Bromphthalid ≥98%
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. H33891.22
Reizend
5-Bromphthalid ≥98%
Katalognr. H33891.22
CAS Nummer:  64169-34-2
5-Bromphthalid ≥98%
5-Bromphthalid ≥98%
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  64169-34-2
Preis
SFr. 530.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  5-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
  • CAS Nummer:64169-34-2
  • Formel:C₈H₅BrO₂
  • MDL-Nummer:MFCD01797360
  • Molekulargewicht:213.03 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:162…166 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:447-190-5
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g