Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
5-Bromphthalid ≥98% | Avantor

5-Bromphthalid ≥98%

Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. H33891.06
Reizend
5-Bromphthalid ≥98%
Katalognr. H33891.06
CAS Nummer:  64169-34-2
5-Bromphthalid ≥98%
5-Bromphthalid ≥98%

Glass bottle for solids, 5 g

CAS Nummer:  64169-34-2
Preis
SFr. 62.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  5-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
  • CAS Nummer:64169-34-2
  • Formel:C₈H₅BrO₂
  • MDL-Nummer:MFCD01797360
  • Molekulargewicht:213.03 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:162…166 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:447-190-5
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..