Präzisionsthermometer
−100...+100 °C, ±1,0 %, 300 mm, Toluene, 8 - 9 mm
Katalognr. AMARL33012-TOL/VC
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Thermometer eignen sich zur amtlichen Eichung oder Kalibrierung.
- Mit Ring an der Oberseite
- Dauerhaftes Pigment
- Fester Stiel
Verpackung: In eine durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Technische Daten
- Ø:8 - 9 mm
- Länge:300 mm
- Seq:14
- Genauigkeit:±1,0 %
- Füllung:Toluene
- Messbereich:−100...+100 °C