AuftragsverfolgungKontakt
Horizontal laminar flow, Purifier® | Avantor
Horizontal laminar flow, Purifier®
Horizontal laminar flow cabinet, nominal width of 3 feet, with interior depth of 530 mm, UK-plug
Katalognr. LBCP3889705
Horizontal laminar flow, Purifier®
Katalognr. LBCP3889705
Anbieter:  
Horizontal laminar flow, Purifier®
Horizontal laminar flow, Purifier®
Horizontal laminar flow cabinet, nominal width of 3 feet, with interior depth of 530 mm, UK-plug
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
BENCH CLEAN HORIZONTAL91.4X53CM SCHUKO 1 * 1 ST Katalognr.LBCP3889708
Das Produkt LBCP3889708 ist ein Ersatz für LBCP3889705 und hat die gleiche Verpackung und Spezifikationen, aber möglicherweise eine andere Menge.
Product Details & Documents
It offers a choice to protect materials that do not generate harmful aerosols or vapors. Its been designed with 99,99% efficient HEPA filter, the air from this minimizes cross contamination in the work area and provides a particulate free work environment. It has wide range of applications including plant tissue culture research, media preparation, electronic part inspection, syringe filling, medical device assembly and non hazardous parenteral drug formulation. These benches should never be used in conjunction with biohazardous material, toxins or radionuclides.
  • Differential pressure gauge
  • Fluorescent lighting
  • Glacier white powder coated steel exterior
  • Available in various width sizes and has a differential pressure gauge that displays pressure across the HEPA filter
Construction: Work surface made of stainless steel
Zertifizierung: Air quality Class 5 - ISO 14644-1 (Class 100).
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Horizontal laminar flow cabinet, nominal width of 3 feet, with interior depth of 530 mm, UK-plug
  • Seq:
    02
  • Beleuchtung:
    Fluorescent lighting
  • Gewicht:
    165 kg
  • Cat. No.:
    LBCP3889705
  • Modell:
    Purifier®
  • Filter:
    HEPA filter: 99,99% efficient
  • Stromversorgung:
    230 V, 50/60 Hz
  • Ext. B×T×H:
    965×864×1229 mm
Services
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SERW1211.7000.01
    Installationsqualifikation und Betriebsqualifikation des LAF vor Ort beim Kunden. Qualifikationsprotokolle nicht inbegriffen. Reisekosten sind inbegriffen (Kosten für Flugreisen ausgeschlossen).
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Un. - SFr. 1’650.00
  • SERW1211.1101.01
    Interne Prüfung und Funktionstest (EN 14644) des LAF vor Ort beim Kunden. Leistungsbericht inbegriffen. Kosten für Ersatzteile und Reisekosten sind nicht inbegriffen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Un. - SFr. 1’120.00
  • SERW1211.0100.01
    Installation des LAF vor Ort beim Kunden. Das Gerät muss sich am Ort der Verwendung befinden. Funktionstest und kurze Einführung zu den Benutzerfunktionen. Reisekosten inbegriffen (Kosten für Flugreisen ausgeschlossen).
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Un. - SFr. 662.00
  • SERW1211.0300.01
    Installation und Funktionstest (EN 14644) des LAF vor Ort beim Kunden. Kosten für Ersatzteile nicht inbegriffen. Reisekosten sind inbegriffen (Kosten für Flugreisen ausgeschlossen).
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Un. - SFr. 1’690.00
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3746701
    Telescoping base stands with fixed feet, nominal width of 76,2 mm, 914×737 mm, 43 kg
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’710.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3746700
    Telescoping base stands with fixed feet, nominal width of 50,8 mm, 610×737 mm, 36 kg
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’620.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-2005
    Telescoping base stands with fixed feet, nominal width of 101,6 mm, 1194×737 mm, 55 kg
    — mm