Horizontal laminar flow, Purifier®
Horizontal laminar flow cabinet, deep, nominal width of 4 feet, with interior depth of 660 mm, UV light, EU-plug
Catalog # LBCP3888429
Supplier: LABCONCO
Jump to:
Product Details & Documents
It offers a choice to protect materials that do not generate harmful aerosols or vapors. Its been designed with 99,99% efficient HEPA filter, the air from this minimizes cross contamination in the work area and provides a particulate free work environment. It has wide range of applications including plant tissue culture research, media preparation, electronic part inspection, syringe filling, medical device assembly and non hazardous parenteral drug formulation. These benches should never be used in conjunction with biohazardous material, toxins or radionuclides.
- Differential pressure gauge
- Fluorescent lighting
- Glacier white powder coated steel exterior
- Available in various width sizes and has a differential pressure gauge that displays pressure across the HEPA filter
Construction: Work surface made of stainless steel
Certifications: Air quality Class 5 - ISO 14644-1 (Class 100).
Specifications
- Bezeichnung:Horizontal laminar flow cabinet, deep, nominal width of 4 feet, with interior depth of 660 mm, UV light, EU-plug
- Cat. No.:LBCP3888429
- Modell:Purifier®
- Filter:HEPA filter: 99,99% efficient
- Beleuchtung:Fluorescent lighting
- Stromversorgung:230 V, 50/60 Hz
- Ext. B×T×H:1295×864×1229 mm
- Gewicht:211 kg
Services
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- SERW1211.7000.01Installationsqualifikation und Betriebsqualifikation des LAF vor Ort beim Kunden. Qualifikationsprotokolle nicht inbegriffen. Reisekosten sind inbegriffen (Kosten für Flugreisen ausgeschlossen).Log in for availability1 * 1 Un. - 1 650.00 SFr.
- SERW1211.1101.01Interne Prüfung und Funktionstest (EN 14644) des LAF vor Ort beim Kunden. Leistungsbericht inbegriffen. Kosten für Ersatzteile und Reisekosten sind nicht inbegriffenLog in for availability1 * 1 Un. - 1 120.00 SFr.
- SERW1211.0100.01Installation des LAF vor Ort beim Kunden. Das Gerät muss sich am Ort der Verwendung befinden. Funktionstest und kurze Einführung zu den Benutzerfunktionen. Reisekosten inbegriffen (Kosten für Flugreisen ausgeschlossen).Log in for availability1 * 1 Un. - 662.00 SFr.
- SERW1211.0300.01Installation und Funktionstest (EN 14644) des LAF vor Ort beim Kunden. Kosten für Ersatzteile nicht inbegriffen. Reisekosten sind inbegriffen (Kosten für Flugreisen ausgeschlossen).Log in for availability1 * 1 Un. - 1 690.00 SFr.
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungB×T×HAvailabilityPrice
- LBCP3746701Telescoping base stands with fixed feet, nominal width of 76,2 mm, 914×737 mm, 43 kg— mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1’710.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungB×T×HAvailabilityPrice
- LBCP3746700Telescoping base stands with fixed feet, nominal width of 50,8 mm, 610×737 mm, 36 kg— mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1’620.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungB×T×HAvailabilityPrice
- 135-2005Telescoping base stands with fixed feet, nominal width of 101,6 mm, 1194×737 mm, 55 kg— mmLog in for availability1 * 1 ST