AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Scheidetrichter, Squibb
50 ml, 19/26 NS
N° de catalogue 532-0024
Fournisseur:   VWR Collection
VWR® Scheidetrichter, Squibb
N° de catalogue 532-0024
Fournisseur:  VWR Collection
VWR® Scheidetrichter, Squibb
VWR® Scheidetrichter, Squibb
50 ml, 19/26 NS
Prix
SFr. 49.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3 mit NS-PE-Stopfen.
  • Mit oder ohne Graduierung
  • Sperrhahn mit PTFE-Spindel
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
 :
 :
 :
 :
 :
Spécifications
  • Hülse:
    19/26 NS
  • Kapazität:
    50 ml
  • Seq:
    07