AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Scheidetrichter, Squibb | Avantor
VWR® Scheidetrichter, Squibb
2000 ml, 29/32 NS
Katalognr. 532-0023
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Scheidetrichter, Squibb
Katalognr. 532-0023
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Scheidetrichter, Squibb
VWR® Scheidetrichter, Squibb
2000 ml, 29/32 NS
Preis
SFr. 154.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3 mit NS-PE-Stopfen.
  • Mit oder ohne Graduierung
  • Sperrhahn mit PTFE-Spindel
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Seq:
    06