AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Scheidetrichter, Squibb
VWR® Scheidetrichter, Squibb
250 ml, 29/32 NS
Katalognr. 532-0020
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Scheidetrichter, Squibb
Katalognr. 532-0020
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Scheidetrichter, Squibb
VWR® Scheidetrichter, Squibb
250 ml, 29/32 NS
Preis
SFr. 87.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3 mit NS-PE-Stopfen.
  • Mit oder ohne Graduierung
  • Sperrhahn mit PTFE-Spindel
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Certifications:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Technische Daten
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    250 ml
  • Seq:
    03
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..