VWR® Scheidetrichter, Squibb
250 ml, 29/32 NS
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3 mit NS-PE-Stopfen.
- Mit oder ohne Graduierung
- Sperrhahn mit PTFE-Spindel
- Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Certifications:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Technische Daten
- Hülse:29/32 NS
- Kapazität:250 ml
- Seq:03
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..