VWR® Scheidetrichter, Squibb
100 ml, 19/26 NS
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3 mit NS-PE-Stopfen.
- Mit oder ohne Graduierung
- Sperrhahn mit PTFE-Spindel
- Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Hülse:19/26 NS
- Kapazität:100 ml
- Seq:02