VWR® Scheidetrichter, Squibb
2000 ml, 29/32 NS
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3 mit NS-PE-Stopfen.
- Mit oder ohne Graduierung
- Sperrhahn mit PTFE-Spindel
- Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Hülse:29/32 NS
- Kapazität:2000 ml
- Seq:12