VWR® Scheidetrichter, Squibb
50 ml, 19/26 NS
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3 mit NS-PE-Stopfen.
- Mit oder ohne Graduierung
- Sperrhahn mit PTFE-Spindel
- Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
:
:
:
:
:
Specifications
- Hülse:19/26 NS
- Kapazität:50 ml
- Seq:01