VWR®, Redoxelektroden
RD 223 (redox), BNC, 1-m-Kabel, Gel, Glas, 12×120 mm
Catalog # 662-1409
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Anschluss:BNC, 1-m-Kabel
- Ø×L:12×120 mm
- Bezeichnung:RD 223 (redox)
- Material:Glas
- Elektrolyt:Gel