AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Erweiterung
Adapter, Erweiterung
Expansion, 34/35 NS, 45/40 NS
Catalog # WITG0.510.019
Supplier:   witeg Labortechnik
Adapter, Erweiterung
Catalog # WITG0.510.019
Supplier:  witeg Labortechnik
Adapter, Erweiterung
Adapter, Erweiterung
Expansion, 34/35 NS, 45/40 NS
Price
80.40 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Erweiterungsadapter.
Certifications: Gemäß DIN 12257
Specifications
  • Kern:
    34/35 NS
  • Hülse:
    45/40 NS
  • Typ:
    Expansion
  • Seq:
    03