Dishes, crystallising
40 ml, 30 mm, 50 mm
Katalognr. MARI4210403
Anbieter: MARIENFELD
Direkt zu
Product Details & Documents
Crystallising dishes, made of borosilicate glass 3.3.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance up to +500 °C
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Cylindrical shape with fused rim and flat bottom.
Technische Daten
- Ext.Ø:50 mm
- Kapazität:40 ml
- Höhe:30 mm
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.