AuftragsverfolgungKontakt
Biotin labelling kit | Avantor
Biotin labelling kit
Biotin Labeling Kit with sulphydryl (-SH) reactive group, 1 KIT
Katalognr. ABNOKA0004
Anbieter:   Abnova
Biotin labelling kit
Katalognr. ABNOKA0004
Anbieter:  Abnova
CAS Nummer:  
Biotin labelling kit
Biotin labelling kit
Biotin Labeling Kit with sulphydryl (-SH) reactive group, 1 KIT
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 403.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Biotin Labelling Kit is used for simple and rapid preparation of biotin-labeled antibodies and proteins.
Achtung! Bitte beachten: Store at 4 °C. For research use only.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    Biotin Labeling Kit with sulphydryl (-SH) reactive group
Technische Daten