Spritzen für CTC Analytics Systeme
Fixed needle, 26, 2500 µl, 56 mm, 0,47 mm, seitliche Öffnung, 2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H *
Katalognr. 548-1669
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
* gasdicht
Technische Daten
- Ext.Ø:0,47 mm
- Gauge:26
- Typ:2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H *
- Spitzentyp:seitliche Öffnung
- Volumen:2500 µl
- Bezeichnung:Fixed needle
- Länge:56 mm
- Seq:13