Spritzen für CTC Analytics Systeme
Fixed needle, 26, 1000 µl, 56 mm, 0,47 mm, seitliche Öffnung, 1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H *
548-1664
* gasdicht
- Ext.Ø:0,47 mm
- Gauge:26
- Typ:1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H *
- Spitzentyp:seitliche Öffnung
- Volumen:1000 µl
- Bezeichnung:Fixed needle
- Länge:56 mm
- Seq:11
- Cat. No.:548-1664