Storage Boxes, 96 Well
Aufbewahrungsbox mit Ausweis und Deckel, ohne Röhrchen, unsteril, 1,2 ml in each tube, PC
Katalognr. GREI975502BE
Direkt zu
Product Details & Documents
The storage boxes are made of polycarbonate while the individual tubes are made of biologically inert polypropylene.
- Comes with a coding card, which enables proper storage of samples
- Temperature resistance of the polypropylene tubes from −80 °C to +121 °C provides for a broad range of applications
Technische Daten
- Kapazität:1,2 ml in each tube
- Bezeichnung:Aufbewahrungsbox mit Ausweis und Deckel, ohne Röhrchen, unsteril
- Material:PC