Staining tiles
24, Ø×H: 20/22×2 mm, Transparent, 130×160×6 mm
Katalognr. MARI1406708
Anbieter: MARIENFELD
Direkt zu
Product Details & Documents
- Bevelled edges
- Ground and polished cavities
- Clipped corners: Except the one with twelve wells
Technische Daten
- Anz. Wells:24
- Farbe:Transparent
- B×T×H:130×160×6 mm
- Lochgröße:Ø×H: 20/22×2 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.