Augenspülung
Riemen für Wandhalterung, zur zusätzlichen Sicherung der Flasche bei Anbringung in einer vibrierenden Umgebung
Katalognr. 118-0248
Anbieter: ORKLA CARE
Direkt zu
Product Details & Documents
Sterile, gepufferte, isotonische Kochsalzlösung zum sofortigen Ausspülen der Augen nach einem Unfall. Erhältlich als Einweg-Taschenversion (235 ml) oder zur Wandbefestigung (500 ml). Die Augendusche öffnet sich sofort, wenn sie mit einer Drehbewegung der Wandhalterung entnommen wird.
- Schnell und einfach zu öffnen
- Integrierter, staubgeschützter Augenbecher
- Wirksame Spülung mit reichhaltigem Spülfluss; der Augenbecher ist so geformt, dass er die Flüssigkeit reichlich und gezielt zum Auge lenkt
- Wirkt neutralisierend
Haltbarkeit: 4 Jahre bei ungeöffnetem Behälter.
* Die Halterungen werden ohne Augendusche geliefert.
Dokumente
Technische Daten
- Bezeichnung:Riemen für Wandhalterung, zur zusätzlichen Sicherung der Flasche bei Anbringung in einer vibrierenden Umgebung
- Seq:04