ContactUsLinkComponent
ExPro-CT-100 Digitaler Sensor für Temperatur, ATEX zertifiziert für Zone 1,2, 21, 22 Bereich -40°..+125°C, Sensorlänge 100mm Genauig keit -20°..+70°C: <1% der Messspanne ohne Zertifikat, mit ATEX Erklärung 1 * 1 Pack.
Katalognr. ELPR3376-A
Anbieter:  ELPRO-BUCHS
ExPro-CT-100 Digitaler Sensor für Temperatur, ATEX zertifiziert für Zone 1,2, 21, 22 Bereich -40°..+125°C, Sensorlänge 100mm Genauig keit -20°..+70°C: <1% der Messspanne ohne Zertifikat, mit ATEX Erklärung 1 * 1 Pack.
Katalognr. ELPR3376-A
Anbieter:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together