ContactUsLinkComponent
LPT100 4-Leiter Temperaturfühler, -200...+150°C, DIN A (-70°..+150°C), L=5m, dampfdruckfest, autoclavierbar, D=5mm, LS=100mm, PTFE k abel L=5m, ohne Stecker, T max. Kabel 220°C Einsatz im Sattdampf +150°C 1 * 1 Pack.
Katalognr. ELPR800720
Anbieter:  ELPRO-BUCHS
LPT100 4-Leiter Temperaturfühler, -200...+150°C, DIN A (-70°..+150°C), L=5m, dampfdruckfest, autoclavierbar, D=5mm, LS=100mm, PTFE k abel L=5m, ohne Stecker, T max. Kabel 220°C Einsatz im Sattdampf +150°C 1 * 1 Pack.
Katalognr. ELPR800720
Anbieter:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together