ContactUsLinkComponent
LPT100 4-Leiter Folien - Temperaturfühler Genauigkeit DIN B, mit PTFE kabel L=4m,Betriebstemperatur 0°..+180°C, ohne Stecker, T ma x . Kabel 220°C 1 * 1 Pack.
Katalognr. ELPR800694
Anbieter:  ELPRO-BUCHS
LPT100 4-Leiter Folien - Temperaturfühler Genauigkeit DIN B, mit PTFE kabel L=4m,Betriebstemperatur 0°..+180°C, ohne Stecker, T ma x . Kabel 220°C 1 * 1 Pack.
Katalognr. ELPR800694
Anbieter:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together